11365
Avicel® PH-101 Cellulose Resin
285 mesh
Sinônimo(s):
Cellulose, Cellulose microcrystalline, Cellulose powder, Cotton linters
About This Item
Produtos recomendados
product name
Avicel® PH-101, ~50 μm particle size
forma
powder
Nível de qualidade
técnica(s)
LPLC: suitable
matriz
Cellulose
Grupo ativo da matriz
polymer
tamanho de partícula
~50 μm
técnica de separação
size exclusion (SEC)
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
chave InChI
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
Aplicação
- Avicel® PH-101 was used as reference material in characterisation of microcrystalline cellulose (MCC) using Powder X-ray diffraction and Fourier transform infrared spectroscopy.
- Avicel® PH-101 was used to evaluate crystallinity index and spectral analysis of cellulose using XRD and solid-state 13C NMR.
- Avicel® PH-101 was used in preparation of phosphoric acid-swollen cellulose for enzyme assay using HPLC.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?