1.08197
Tabletting aid K (cellulose powder)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Tabletting aid K (cellulose powder)
About This Item
Produtos recomendados
Agency
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
forma
fine powder
temperatura de autoignição
232 °C
tamanho de partícula
(see specification)
pH
5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
temperatura de transição
flash point 260 °C
densidade
1.5 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical
solid formulation
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
chave InChI
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
Descrição geral
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicação
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1