Ensaio
97%
pf
283-286 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C25H20O/c26-24-18-16-23(17-19-24)25(20-10-4-1-5-11-20,21-12-6-2-7-13-21)22-14-8-3-9-15-22/h1-19,26H
chave InChI
NIPKXTKKYSKEON-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)