Documentos Principais
69493
Sigma-Aldrich
Methyl triphenylmethyl ether
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Methyl trityl ether, Trityl methyl ether
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)3COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
274.36
Beilstein:
1914067
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
Formulário
crystals
pf
81-83 °C
grupo funcional
ether
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
COC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H18O/c1-21-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19/h2-16H,1H3
chave InChI
IRMNIXXVOOMKKP-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3