53467
2,3-Dioleyloxy-1-(dimethylamino)propane
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
1,2-Dioleyloxy-3-(dimethylamino)propane, N,N-Dimethyl-2,3-bis[(9Z)-9-octadecen-1-yloxy]-1-propanamine, DODMA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (TLC)
Formulário
liquid
grupo funcional
amine
ether
tipo de lipídio
cationic lipids
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOCC(CN(C)C)OCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C41H81NO2/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-43-40-41(39-42(3)4)44-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h19-22,41H,5-18,23-40H2,1-4H3/b21-19-,22-20-
chave InChI
GLGLUQVVDHRLQK-WRBBJXAJSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?