Documentos Principais
890899C
Avanti
DODMA
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1,2-Dioleyloxy-3-dimethylaminopropane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C41H81NO2
Número CAS:
Peso molecular:
620.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
chloroform solution
embalagem
pkg of 1 × 4 mL (890899C-100MG)
pkg of 5 × 4 mL (890899C-500MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentração
25 mg/mL in chloroform
aplicação(ões)
advanced drug delivery
tipo de lipídio
cationic lipids
transfection
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)CC(OCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)COCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C41H81NO2/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-43-40-41(39-42(3)4)44-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h19-22,41H,5-18,23-40H2,1-4H3
chave InChI
GLGLUQVVDHRLQK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
DODMA (1,2-dioleyloxy-3-dimethylaminopropane) is an ionizable cationic lipid. DODMA possesses one double bond in each hydrocarbon tail with tertiary amine group and has a pKa of 7.0.
Aplicação
DODMA is suitable for use in the preparation of lipid nanoparticles (LNPs).
Ações bioquímicas/fisiológicas
DODMA (1,2-dioleyloxy-3-dimethylaminopropane) is used in the preparation of cationic liposomes and lipid nanoparticles (LNPs). LNPs with DODMA has low or neutral zeta potential. DODMA is efficient in encapsulating nucleic acid during synthesis by reducing the physiological pH. DODMA is implicated in gene therapy.
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890899C-100MG)
5 × 5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890899C-500MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Effect of the nanoformulation of siRNA-lipid assemblies on their cellular uptake and immune stimulation
Kubota K, et al.
International journal of nanomedicine, 12(3), 5121-5121 (2017)