pressão de vapor
0.04 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.551 (lit.)
p.e.
251-252 °C (lit.)
pf
13-15 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: soluble
cold water: insoluble
diethyl ether: soluble
densidade
1.384 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5ClO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
chave InChI
CSKNSYBAZOQPLR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
260.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
127 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?