Documentos Principais
107999
Sigma-Aldrich
2-Chloroethyl p-toluenesulfonate
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4SO3CH2CH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
234.70
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.529 (lit.)
p.e.
153 °C/0.3 mmHg (lit.)
densidade
1.294 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
tosylate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCCl
InChI
1S/C9H11ClO3S/c1-8-2-4-9(5-3-8)14(11,12)13-7-6-10/h2-5H,6-7H2,1H3
chave InChI
ZXNMIUJDTOMBPV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Chloroethyl p-toluenesulfonate was used to develop method for the determination of a variety of hydrophobic aromatic sulfonates by micellar electrokinetic chromatography.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Sille Ehala et al.
Journal of chromatography. A, 1161(1-2), 322-326 (2007-07-14)
Two different buffer systems for the separation of 12 aromatic hydrophobic sulfonates by micellar electrokinetic chromatography (MEKC) were developed. The following buffer systems were used: aqueous phosphate buffers containing either cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) or sodium dodecyl sulfate (SDS). Eleven aromatic