33108-U
Fläschchen, Bördelkappe, Serumflasche
volume 50 mL, clear glass bottle, O.D. × H 43 mm × 73 mm, pkg of 36 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear glass bottle
Leistungsmerkmale
autoclavable
closure type crimp top vial
Verpackung
pkg of 36 ea
AD × H
43 mm × 73 mm
Volumen
50 mL
Fitting
thread for 20 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)