Merck
Z113980
Sigma-Aldrich
Wheaton Serumflasche aus Glas
volume 30 mL, clear, O.D. 20 mm, diam. × H 37 mm × 63 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
borosilicate glass bottle
Beschreibung
USP Type I
Leistungsmerkmale
autoclavable
closure type crimp top vial
AD
20 mm
Kapazität
30 mL
Durchm. × H
37 mm × 63 mm
Volumen
30 mL
Farbe
clear
Fitting
opening for 20 mm
Allgemeine Beschreibung
It is autoclavable, easy sterilization, is used to contain substances to prevent contamination.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z113980-12EA4061832325743
Z113980-288EA4061832325750