Z114006
Wheaton Serumflasche aus Glas
volume 100 mL, clear, O.D. 20 mm, diam. × H 52 mm × 95 mm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass bottle
Beschreibung
USP Type I
Leistungsmerkmale
autoclavable
closure type crimp top vial
AD
20 mm
Kapazität
100 mL
Durchm. × H
52 mm × 95 mm
Volumen
100 mL
Farbe
clear
Fitting
opening for 20 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z114006-144EA | 4061832325804 |
Z114006-12EA | 4061832325798 |