27016
Aluminium-Crimpverschluss (ohne Septum), Silberaluminum
tear-away, diam. 20 mm, pkg of 100 ea
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Empfohlene Produkte
Materialien
silver aluminum
Leistungsmerkmale
tear-away
Verpackung
pkg of 100 ea
AD
20 mm
Durchmesser
20 mm
Kompatibilität
for use with 20 mm crimp seal vial
Anwendung
It was used for sealing 100 mL serum bottles fitted with gray stopper during analysis of biogas emission in lagoons.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Lagoon-biogas emissions and carbon balance estimates of a swine production facility.
DeSutter, Tom M., and Jay M. Ham.
Journal of Environmental Quality, 34.1, 198-206 (2005)