Merck
33106
Supelco
Fläschchen, Bördelkappe, Serumflasche
volume 30 mL, clear glass bottle, O.D. × H 36.6 mm × 62.8 mm, pkg of 36 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41121806
Materialien
clear glass bottle
Leistungsmerkmale
autoclavable
closure type crimp top vial
Verpackung
pkg of 36 ea
AD × H
36.6 mm × 62.8 mm
Volumen
30 mL
Fitting
thread for 20 mm
Allgemeine Beschreibung
Diese Probengefäße bestehen aus klarem Borosilikatglas (ohne Deckel).
Anwendung
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)