Merck
27454-U
Supelco
Bördelkappen mit Septen aus PTFE/Kautschuk
seal diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm,
pressure release open center
, PTFE/rubber septum, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
PTFE/rubber septum
silver aluminum seal
Verpackung
pkg of 100 ea
Dichtungsdurchm. × Dicke
20 mm × 3.0 mm
Kompatibilität
for use with 20mm crimp top vial
for use with 6mL, 10mL, 20mL headspace vials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)