Z123358
Abmontierbarer Presslok Zellenhalter
for window diameter 25 mm
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
Allgemeine Beschreibung
Für alle IR Spektrometer. Die optische Weglänge wird über die verfügbaren Abstandshalter festgelegt. Verwendet die Zellenfenster mit 25 oder 32 mm Durchmesser.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)