Merck
Z267562
Sigma-Aldrich
Rundes Fenster aus Quarzglas
CaF2, diam. × thickness 25 mm × 2 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.32
Materialien
CaF2
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
Durchm. × Dicke
25 mm × 2 mm
Durchlässigkeit
77,000-111,000 (wavenumbers (cm-1))
Brechungsindex
n/D 1.42 (at 2 μm)
Allgemeine Beschreibung
Präzise geschnitten und poliert.
A strong crystal; resists most acids and alkalis; withstands high-pressure; insoluble in water; no fog.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)