Z123625
Rundes Fenster aus Quarzglas
BaF2, diam. × thickness 25 mm × 4 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.32
Empfohlene Produkte
Materialien
BaF2
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
Durchm. × Dicke
25 mm × 4 mm
Durchlässigkeit
67,000-74,000 (wavenumbers (cm-1))
Brechungsindex
n/D 1.46 (at 2 μm)
Allgemeine Beschreibung
Präzise geschnitten und poliert.
A hard, brittle crystal; insoluble in water; good resistance to fluorine and fluorides; no fog. It is mainly used for IR applications.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)