Merck
Z267724
Sigma-Aldrich
Rundes Fenster aus Quarzglas
NaCl, diam. × thickness 25 mm × 2 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
SB.32
Materialien
NaCl
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
Durchm. × Dicke
25 mm × 2 mm
Durchlässigkeit
40,000-62,500 (wavenumbers (cm-1))
Brechungsindex
n/D 1.52 (at 2 μm)
Allgemeine Beschreibung
Präzise geschnitten und poliert.
Very soft, water soluble crystal; low cost and good transmission range; fogs.
Anwendung
  • Surgical Treatment of Meniere′s Disease: Investigates the use of round crystal windows in surgical procedures for Meniere′s disease, contributing to improved surgical outcomes and patient care in otolaryngology (Palva T et al., 1976).
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z267724-1EA4061833304679