Z805289
Rundes Fenster aus Quarzglas
KBr, diam. × thickness 20 mm × 2 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
SB.32
Empfohlene Produkte
Materialien
KBr
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
Durchm. × Dicke
20 mm × 2 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Präzise geschnitten und poliert.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z805289-1EA | 4061833335321 |