Z267813
Rundes Fenster aus Quarzglas
ZnSe, diam. × thickness 25 mm × 4 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
SB.32
Empfohlene Produkte
Materialien
ZnSe
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
Durchm. × Dicke
25 mm × 4 mm
Durchlässigkeit
20,000-45,400 (wavenumbers (cm-1))
Brechungsindex
n/D 2.4 (at 2 μm)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Präzise geschnitten und poliert.
A hard and brittle crystal; inert; ideal material for ATR.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z267813-1EA | 4061833304747 |