Z267651
Rundes Fenster aus Quarzglas
KBr, diam. × thickness 49 mm × 6 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
SB.32
Empfohlene Produkte
Materialien
KBr
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
Durchm. × Dicke
49 mm × 6 mm
Durchlässigkeit
40,000-400,000 (wavenumbers (cm-1))
Brechungsindex
n/D 1.53 (at 2 μm)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Präzise geschnitten und poliert.
Very soft, water soluble crystal; low cost and good transmission range; fogs.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z267651-1EA | 4061833304617 |