Merck
Z267597
Sigma-Aldrich
Rundes Zellenfenster, 32 mm
CaF2, Drilled
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
SB.32
Materialien
CaF2
Verpackung
pkg of (contains 1 window)
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
Durchm. × Dicke
32 mm × 3 mm
Allgemeine Beschreibung
Cut and polished for demountable liquid and gas cell holders
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z267597-1EA4061833304556