Z800791
Specac® Omni Cell Distanzscheiben
set of assorted PTFE spacers
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.32
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 1 ea (2 each size)
Hersteller/Markenname
Specac Ltd
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Contains 10 assorted PTFE spacers for Specac Omni Cells, 2 of each per thickness: 0.05 mm, 0.10 mm, 0.20 mm, 0.50 mm, 1.00 mm (rectangular).
Rechtliche Hinweise
Specac is a registered trademark of Specac Ltd.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)