Wichtige Dokumente
W361305
ε-Decalactone
≥99%
Synonym(e):
7-Butyl-2-oxepanone
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.461 (lit.)
bp
117 °C/3 mmHg (lit.)
Dichte
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Organoleptisch
coconut; creamy; sweet
SMILES String
CCCCC1CCCCC(=O)O1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-6-9-7-4-5-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3
InChIKey
YKVIWISPFDZYOW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Haftungsausschluss
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?