Wichtige Dokumente
W313718
2,6-Dimethoxyphenol
≥98%, FG
Synonym(e):
Pyrogallol-1,3-dimethylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥98%
bp
261 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
50-57 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
bacon; meaty; smoky; woody; balsamic; phenolic
SMILES String
COc1cccc(OC)c1O
InChI
1S/C8H10O3/c1-10-6-4-3-5-7(11-2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
InChIKey
KLIDCXVFHGNTTM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- 3,3′,5,5′-Tetramethoxybiphenyl-4,4′diol triggers oxidative stress, metabolic changes, and apoptosis-like process by reducing the PI3K/AKT/NF-κB pathway in the NCI-H460 lung cancer cell line.: Untersuchung eines 2,6-Dimethoxyphenol-Derivats auf seine krebsbekämpfenden Eigenschaften, die einen neuen Weg für die therapeutische Forschung gegen Lungenkrebs eröffnen (Concato-Lopes et al., 2024).
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
284.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
140 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
It seems that more and more consumers are demanding fragrance-free products, be it for household cleaning or personal care. Some believe that in doing so, they are purchasing a more natural product.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W313718-100G | |
W313718-500G-K | |
W313718-5KG | |
W313718-SAMPLE | |
W313718-SAMPLE-K | 4061837527609 |
W313718-100G-K | 4061835566600 |
W313718-10KG-K | |
W313718-1DRUM-K | |
W313718-1KG | |
W313718-1KG-K | 4061835483785 |
W313718-500G | |
W313718-5KG-K | 4061835566617 |