Wichtige Dokumente
W218707
Buttersäure-n-butylester
≥98%, FCC, FG
Synonym(e):
NSC 406938
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdichte
5 (vs air)
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.403 (lit.)
bp
157-158 °C (lit.)
Dichte
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
berry; fruity; sweet
SMILES String
CCCC(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-5-8(9)10-6-7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
RGFNRWTWDWVHDD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
114.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
46 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W218707-1KG | |
W218707-1KG-K | 4061837543975 |
W218707-9KG | |
W218707-9KG-K | 4061837543982 |
W218707-20KG | |
W218707-20KG-K | |
W218707-SAMPLE | |
W218707-SAMPLE-K | 4061837543999 |