Wichtige Dokumente
A31601
4-Allyl-2,6-dimethoxyphenol
≥95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.548 (lit.)
bp
168-169 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1cc(CC=C)cc(OC)c1O
InChI
1S/C11H14O3/c1-4-5-8-6-9(13-2)11(12)10(7-8)14-3/h4,6-7,12H,1,5H2,2-3H3
InChIKey
FWMPKHMKIJDEMJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Separation of Uracil; p-Aminobenzoic acid; Acetylsalicylic acid; Dehydroacetic acid; Benzoic acid; Methyl paraben; 3-Fluorobenzoic acid