Wichtige Dokumente
W370401
4-Methyl-2,6-dimethoxyphenol
≥97%
Synonym(e):
2,6-dimethoxy-p-cresol, 3,5-dimethoxy-4-hydroxytoluene, 4-methylsyringol
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Assay
≥97%
bp
145-146 °C/14 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
37-42 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
medicinal; smoky; spicy; woody; phenolic
SMILES String
COc1cc(C)cc(OC)c1O
InChI
1S/C9H12O3/c1-6-4-7(11-2)9(10)8(5-6)12-3/h4-5,10H,1-3H3
InChIKey
ZFBNNSOJNZBLLS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W370401-100G | |
W370401-25G | 4061835518647 |
W370401-1KG | 4061834406273 |
W370401-SAMPLE | 4061837537264 |