Wichtige Dokumente
389579
δ-Valerolacton
technical grade
Synonym(e):
Tetrahydro-2H-2-pyranon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Form
liquid
Verunreinigungen
<25% polymer
Brechungsindex
n20/D 1.457 (lit.)
bp
226-229 °C (lit.)
58-60 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−13-−12 °C (lit.)
Dichte
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C1CCCCO1
InChI
1S/C5H8O2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H2
InChIKey
OZJPLYNZGCXSJM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
It can also be used as a starting material in the synthesis of (+)-guadinomic acid , sodium δ-hydroxyvalerate , methyl δ-hydroxyvalerate , and 5-hydroxyvaleraldehyde.
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
233.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
112 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?