Merck
W364401
Sigma-Aldrich
2-Methylbutylacetat
99%, FG
Synonym(e):
2-Methyl-1-butanol-acetat, 2-Methylbutyl-ethanoat
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO2CH2CH(CH3)C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.18
FEMA-Nummer:
3644
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
10762
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.286
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.401 (lit.)
bp
138 °C/741 mmHg (lit.)
Dichte
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
banana; fruity; sweet
SMILES String
CCC(C)COC(C)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-6(2)5-9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
XHIUFYZDQBSEMF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Methylbutylacetat ist einer der wichtigsten flüchtigen Aromastoffe, die zum charakteristischen Aroma von Äpfeln verschiedener Sorten wie z. B. Royal Gala und Fuji beitragen. Es kommt außerdem von Natur aus in der Birne und Banane vor.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
95.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
35 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Causal effects of aroma compounds on Royal Gala apple flavours.
Young H, et al.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 71(3), 329-336 (1996)
Aroma volatile compounds of `Fuji?apples in relation to harvest date and cold storage technology: A comparison of two seasons.
Echeverr?a G, et al.
Postharvest biology and technology, 32(1), 29-44 (2004)
Volatile constituents of Asian pear (Pyrus serotina).
Takeoka GR, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 40(10), 1925-1929 (1992)
Biogenesis of banana volatiles.
Tressl R & Drawert F.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 21(4), 560-565 (1973)
Stéphanie Rollero et al.
Applied microbiology and biotechnology, 99(5), 2291-2304 (2014-11-22)
Volatile compounds produced by yeast during fermentation greatly influence the organoleptic qualities of wine. We developed a model to predict the combined effects of initial nitrogen and phytosterol content and fermentation temperature on the production of volatile compounds. We used