Wichtige Dokumente
P52407
Propylbenzen
98%
Synonym(e):
1-Phenyl-propan
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.14 (vs air)
Dampfdruck
2 mmHg ( 20 °C)
Assay
98%
Selbstzündungstemp.
842 °F
Expl.-Gr.
6 %
Brechungsindex
n20/D 1.491 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−99 °C (lit.)
Dichte
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H12/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3
InChIKey
ODLMAHJVESYWTB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Propylbenzene is a component of jet-A kerosene fuel and used in combustion studies.
- In organic synthesis, it can be used as a solvent and also as a precursor to synthesize intermediates such as 4-phenylbutyraldehyde and ethyl phenyl ketone.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
107.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
42.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?