Wichtige Dokumente
E49401
2-Ethyltoluol
99%
Synonym(e):
1-Ethyl-2-methylbenzene, 1-Methyl-2-ethylbenzene, 2-Methyl-1-ethylbenzene, 2-Methylethylbenzene, o-Ethylmethylbenzene, o-Ethyltoluene, o-Methylethylbenzene
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
824 °F
Brechungsindex
n20/D 1.505 (lit.)
bp
164-165 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−17 °C (lit.)
Dichte
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCc1ccccc1C
InChI
1S/C9H12/c1-3-9-7-5-4-6-8(9)2/h4-7H,3H2,1-2H3
InChIKey
HYFLWBNQFMXCPA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
127.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
53 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?