Wichtige Dokumente
W327409
4,5-Dimethylthiazol
≥97%, FG
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.521 (lit.)
bp
158 °C/742 mmHg (lit.)
Dichte
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fishy
SMILES String
Cc1ncsc1C
InChI
1S/C5H7NS/c1-4-5(2)7-3-6-4/h3H,1-2H3
InChIKey
UWSONZCNXUSTKW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
123.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
51 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W327409-100G | 4061838182319 |
W327409-1KG | 4061838093721 |
W327409-25G | 4061838182326 |
W327409-SAMPLE | 4061838193216 |