Wichtige Dokumente
W212717
Benzaldehyd
natural, FCC, FG
Synonym(e):
Bittermandel
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Qualitätsniveau
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Dampfdichte
3.7 (vs air)
Dampfdruck
4 mmHg ( 45 °C)
Assay
≥98%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
374 °F
Zusammensetzung
contains IFRA restricted benzaldehyde
Expl.-Gr.
1.4 %, 20 °F
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Brechungsindex
n20/D 1.545 (lit.)
pH-Wert
5.9 (20 °C)
bp
178-179 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−26 °C (lit.)
Dichte
1.044 g/cm3 at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
benzaldehyde
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Organoleptisch
almond; cherry; sweet
SMILES String
O=Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChIKey
HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
145.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
63 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?