Wichtige Dokumente
W310727
Vanillin
natural, ≥97%, FCC, FG
Synonym(e):
4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Halal
Kosher
natural
Qualitätsniveau
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 182.60
FDA 21 CFR 182.90
Dampfdichte
5.3 (vs air)
Dampfdruck
>0.01 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥97%
Form
powder
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
81-83 °C (lit.)
Löslichkeit
water: slightly soluble 10 g/L at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Organoleptisch
creamy; sweet; vanilla
SMILES String
COc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
InChIKey
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Ar(24208)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?