Merck
W244317
Sigma-Aldrich
Ethyl-2-methylbutyrat
greener alternative
natural, mixture of enantiomers, ≥98%, FCC, FG
Synonym(e):
Buttersäure mit Beerenaroma, Ethyl-2-methylbutanoat
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH(CH3)COOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.18
FEMA-Nummer:
2443
Beilstein:
1720887
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
265c
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.409
NACRES:
NA.21
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Qualitätsniveau
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Assay
≥98%
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Brechungsindex
n20/D 1.397 (lit.)
bp
133 °C (lit.)
Dichte
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Organoleptisch
apple; green; fruity
SMILES String
CCOC(=O)C(C)CC
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-6(3)7(8)9-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
HCRBXQFHJMCTLF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ethyl-2-methylbutyrat ist eine flüchtige Verbindung, die in Erdbeeren und in Weinen der Rebsorten Scheurebe und Gewürztraminer zu finden ist.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einer der vier Kategorien umweltfreundlicherer Alternativen im Einklang stehen. Dieses Produkt gehört zur Kategorie der biobasierten Produkte, die wichtige Verbesserungen bei den Prinzipien “Ungefährlichere Synthesen” und “Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen” der Grünen Chemie aufweisen.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
78.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
26 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Flavor quality of cultivated strawberries: the role of the sulfur compounds
Dirinck PJ, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 29(2), 316-321 (1981)
Identification of character impact odorants of different white wine varieties.
Guth H.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 45(8), 3022-3026 (1997)
Johannes Niebler et al.
Phytochemistry, 109, 66-75 (2014-12-04)
Frankincense has been known, traded and used throughout the ages for its exceptional aroma properties, and is still commonly used in both secular and religious settings to convey a pleasant odor. Surprisingly, the odoriferous principle(s) underlying its unique odor profile
Amélie Slegers et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(6), 10980-11016 (2015-06-18)
Developed from crosses between Vitis vinifera and North American Vitis species, interspecific hybrid grape varieties are becoming economically significant in northern areas, where they are now extensively grown for wine production. However, the varietal differences between interspecific hybrids are not
Helene Hopfer et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(5), 8453-8483 (2015-05-20)
Twenty-seven commercial Californian Cabernet Sauvignon wines of different quality categories were analyzed with sensory and chemical methods. Correlations between five quality proxies-points awarded during a wine competition, wine expert scores, retail price, vintage, and wine region-were correlated to sensory attributes
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W244317-100G-K4061837876738
W244317-1KG-K4061837876745
W244317-SAMPLE
W244317-100G
W244317-1KG
W244317-20KG-K4061837876752
W244317-4KG
W244317-4KG-K4061837876769
W244317-SAMPLE-K4061837876776