Wichtige Dokumente
T61204
Triethylphosphit
98%
Synonym(e):
P(EtO)3, P(OEt)3
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Eignung der Reaktion
reaction type: Reductions
Verunreinigungen
≤1% triethyl phosphate and diethyl phosphite
Brechungsindex
n20/D 1.413 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
Dichte
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOP(OCC)OCC
InChI
1S/C6H15O3P/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h4-6H2,1-3H3
InChIKey
BDZBKCUKTQZUTL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
129.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?