Wichtige Dokumente
50982
Triethylphosphit
analytical standard
Synonym(e):
P(EtO)3, P(OEt)3
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.5% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Brechungsindex
n20/D 1.412-1.414
n20/D 1.413 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
Dichte
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOP(OCC)OCC
InChI
1S/C6H15O3P/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h4-6H2,1-3H3
InChIKey
BDZBKCUKTQZUTL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Empfohlene Produkte
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)