Merck
T84654
Sigma-Aldrich
Triphenylphosphit
97%
Synonym(e):
(PhO)3P, P(OPh)3, Triphenoxyphosphin
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5O)3P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
310.28
Beilstein:
1079456
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
10.7 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
5 mmHg ( 205 °C)
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Alkylations
reagent type: ligand
reaction type: Cycloadditions
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Olefinations
reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Wittig Reaction
Brechungsindex
n20/D 1.59 (lit.)
bp
360 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
22-24 °C (lit.)
Dichte
1.184 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O(P(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15O3P/c1-4-10-16(11-5-1)19-22(20-17-12-6-2-7-13-17)21-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChIKey
HVLLSGMXQDNUAL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Triphenylphosphit (TPP) ist eine Organophosphor-Verbindung, die als vielseitiges Reagenz bei der Synthese von Phosphor-Liganden dient.
Anwendung
Triphenylphosphit kann wie folgt verwendet werden:
  • Als Phosphorquelle und Ligand für die Synthese von Übergangsmetallphosphid-Nanoteilchen durch ein Erwärmungsverfahren.
  • Zur Umwandlung von Alkoholen zu Alkylhalogeniden.
  • Als Peptidkupplungsmittel.
  • Als Niedrigtemperaturquelle für Singulett-Sauerstoff nach der Bildung eines Addukts mit Ozon.
  • Zur Synthese von Bromtriphenoxyphosphoniumbromid, einem Brominierungsmittel, durch die Umsetzung mit Brom.
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Nervous system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
410.0 °F
Flammpunkt (°C)
210 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Triphenyl Phosphite as the Phosphorus Source for the Scalable and Cost-Effective Production of Transition Metal Phosphides
Liu J, et al.
Chemistry of Materials, 30(5), 1799-1807 (2018)
Development of a Safe and Robust Process for the Large-Scale Preparation of a Vinyl Bromide from a Ketone Using a (PhO)3P/Br2-Derived Reagent
Likhite N, et al.
Organic Process Research & Development, 20(5), 977-981 (2016)
Singlet oxygen sources in ozone chemistry
Murray RW and Kaplan M
Journal of the American Chemical Society, 90(2), 537-538 (1968)
458. The organic chemistry of phosphorus. Part I. Some new methods for the preparation of alkyl halides
Landauer SR and Rydon HN
Journal of the Chemical Society, 30(5), 2224-2234 (1953)
Peptide synthesis using triphenyl phosphite and imidazole
Mitin YV and Glinskaya OV
Tetrahedron Letters, 10(60), 5267-5270 (1969)