Merck
92730
Sigma-Aldrich
Trimethylphosphit
≥97%
Synonym(e):
TMP, P(OMe)3, Phosphorigsäure-trimethylester, Trimethoxyphosphin
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)3P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.08
Beilstein:
956570
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12350000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
4.3 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
17 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.408 (lit.)
n20/D 1.408
bp
111-112 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−78 °C (lit.)
Dichte
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Trimethylphosphit ist ein phosphororganischer Ester mit flammhemmender Eigenschaft. Es wird in der Regel als Ligand verwendet, um koordinierte Komplexe mit Übergangsmetallen zu bilden.
Es wird außerdem zum Beispiel angewendet:
  • Bei der N-Alkylierung von Amino-9,10-Anthrachinonen in ionischen Flüssigkeiten auf Imidazoliumbasis ohne Verwendung von Base und hochpolaren organischen Lösungsmitteln.
  • Zur Synthese von Dimethylphenylphosphonat durch Reaktion mit einem Phenylradikal, das bei der thermischen Zersetzung von Phenylazotriphenylmethan (PAT) entsteht.
  • Zur Synthese von Arylphosphonaten mittels einer P-Arylierungsreaktion mit Silyltriflaten.
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
82.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
28 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Ionic liquids as novel and recyclable reaction media for N-alkylation of amino-9, 10-anthraquinones by trialkyl phosphites.
Yavari I & Kowsari E.
Tetrahedron Letters, 48(21), 3753-3756 (2007)
Comparative study of trimethyl phosphite and trimethyl phosphate as electrolyte additives in lithium ion batteries.
Yao XL, et al.
Journal of Power Sources, 144(1), 170-175 (2005)
P-Arylation: Arynes to Aryl-Phosphonates,-Phosphinates, and-Phosphine Oxides.
Dhokale RA & Mhaske SB.
Organic Letters, 15(9), 2218-2221 (2013)
The chemistry of cyclopentadienyl-ruthenium and-osmium complexes. 1. The preparation and substitution reactions of (. eta. 4-cycloocta-1, 5-diene)(. eta. 5-cyclopentadienyl) haloruthenium (II) complexes. Versatile new synthetic precursors to open-face cyclopentadienylruthenium (II) chemistry.
Albers MO, et al.
Organometallics, 5(11), 2199-2205 (1986)
Free-radical chemistry of organophosphorus compounds. I. Reactions of phenyl radicals from phenylazotriphenylmethane with trimethyl phosphite.
Fu JJL & Bentrude WG.
Journal of the American Chemical Society, 94(22), 7710-7717 (1972)