SYNA552440
Synthware™ distillation distribution adapter
joint: ST/NS 24/40, Distribution Adapter
Synonym(e):
Synthware A552440, cow distillation adapter
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware A552440
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Rotating cow receiver allows four flasks to be progressively filled.
Sonstige Hinweise
includes only the top part
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)