Merck
L020000
Sigma-Aldrich
TCA-Entblocker
About This Item
UNSPSC-Code:
41116004
NACRES:
NA.21
Typ
for DNA synthesis
for DNA synthesis
Qualitätsniveau
Produktlinie
Proligo Reagents
Form
liquid
Lagerbedingungen
dry at room temperature
Konzentration
28-32 g/L (TCA content, titration)
Methode(n)
DNA synthesis: suitable
Verunreinigungen
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
Farbe
clear
clear
bp
39.8—40.0 °C/1,013 hPa
Lagertemp.
room temp
Angaben zur Herstellung
Trichloressigsäure / Dichlormethan 3/100 (v/v)
Sonstige Hinweise
Deblockierungslösung mit Trichloressigsäure (TCA) in Dichlormethan entfernt die Dimethoxytrityl (DMT) Schutzgruppe aus der 5′Hydroxylgruppe der Nukleotide, die vor der Zugabe des nächsten Phosphoramidits bereits in die wachsende Nukleinsäure eingebaut wurden. Die Entfernung von DMT ermöglicht es der ungeschützten 5′-Hydroxylgruppe mit einem neuen Phosphoramidit in einer nachfolgenden Verlängerungsreaktion zu reagieren.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
L020000-4X2.5L4061838215406
L020000-200L4061837443176
L020000-25L4061837443183
L020000-450ML4061838215383
L020000-45L4061838215390
L020000-4X4L4061838215413