Merck
L023050
Sigma-Aldrich
DCA-Deblock
configured for ÄKTA® and OligoPilot®, with Toluene
About This Item
UNSPSC-Code:
41116105
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Typ
for DNA synthesis
for DNA synthesis
Produktlinie
Proligo Reagents
Lagerbedingungen
dry at room temperature
Konzentration
42.2-51.6 g/L (DCA content, titration)
Verunreinigungen
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
Farbe
clear
Kompatibilität
configured for ÄKTA® and OligoPilot®
Angaben zur Herstellung
Toluol/Dichloressigsäure 97/3 (v/v)
Sonstige Hinweise
Deblockierungslösung mit Dichloressigsäure (DCA) in Toluol entfernt die Dimethoxytrityl (DMT) Schutzgruppe aus der 5′Hydroxylgruppe der Nukleotide, die vor der Zugabe des nächsten Phosphoramidits bereits in die wachsende Nukleinsäure eingebaut wurden. Die Entfernung von DMT ermöglicht es der ungeschützten 5′-Hydroxylgruppe mit einem neuen Phosphoramidit in einer nachfolgenden Verlängerungsreaktion zu reagieren.
Rechtliche Hinweise
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Lact. - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
4 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)