Merck
L031100
Sigma-Aldrich
Activator 42®
0.25 M
Synonym(e):
5-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]-1H-tetrazol-Lösung, 5-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]-2H-tetrazol-Lösung, Activator 42® Lösung
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106305
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Typ
for DNA synthesis
Produktlinie
Proligo Reagents
Form
liquid
Lagerbedingungen
dry at room temperature
Konzentration
70-77 g/L (Activator 42 content, titration)
Verunreinigungen
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
Farbe
clear
SMILES String
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)c2n[nH]nn2)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6N4/c10-8(11,12)5-1-4(7-16-18-19-17-7)2-6(3-5)9(13,14)15/h1-3H,(H,16,17,18,19)
InChIKey
KKJFZIQEWZVVIV-UHFFFAOYSA-N
Angaben zur Herstellung
Acetonitril / Activator 42 100 / 7 (v/w)
Sonstige Hinweise
Aktivatorlösung mit 5-(3,5-bis(Trifluormethyl)phenyl)-1H-Tetrazol (Activator 42) in Acetonitril wird während des Extensionsschritts mit Phosphoramidit-Lösungen gemischt.
Der Aktivator reagiert mit der Amidit-Gruppe und bildet ein hochreaktives Zwischenprodukt. Das Zwischenprodukt bildet anschließend eine Internukleotidbindung mit der detritylierten 5′Hydroxylgruppe der wachsenden Oligonukleotidkette.
Rechtliche Hinweise
Dieses Produkt und seine Verwendung sind unter der US-Patentnummer 7.897.758 geschützt
Activator 42 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
41.0 °F
Flammpunkt (°C)
5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2