Merck
L060080
Sigma-Aldrich
Oxidationsmittel
0.02 M, configured for PerkinElmer, configured for Polygen
Synonym(e):
Oxidationsmittel
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Typ
for DNA synthesis
Produktlinie
Proligo Reagents
Form
liquid
Lagerbedingungen
dry at room temperature
Konzentration
3.9-4.7 g/L (Iodine content, titration)
Methode(n)
DNA synthesis: suitable
Farbe
clear, brownish solution
bp
65—115 °C/1,013  hPa
Kompatibilität
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
Allgemeine Beschreibung
Oxidationslösung mit Tetrahydrofuran (THF), Pyridin, Iod und Wasser wird zugegeben, um die chemisch instabile trivalente Phosphor-Triester-Verbindung, die bei der Kupplungsreaktion gebildet wurde, zu einem stabilen pentavalenten Phosphat-Triester zu oxidieren. Iod dient als mildes Oxidationsmittel und Wasser als ein Sauerstoffdonator. Dieses Produkt das für PerkinElmer und Polygen konfiguriert wurde, gehört zur Expedit-Formulierung.
Angaben zur Herstellung
Tetrahyrofuran/Wasser/Pyridin/Iod 90,54/9,05/0,41/0,43 (v/v/v/w)
Rechtliche Hinweise
Expedite is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-2.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-18.9 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)