L050080
Cap B
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
About This Item
Empfohlene Produkte
Typ
for DNA synthesis
Qualitätsniveau
Produktlinie
Proligo Reagents
Form
liquid
Lagerbedingungen
dry at room temperature
Verunreinigungen
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
Farbe
clear
Eignung
conforms to structure (GC, Formulation)
Kompatibilität
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
6.1 °F
Flammpunkt (°C)
-14.4 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
L050080-4L | 4061838216106 |
L050080-4X2L | 4061838216120 |
L050080-6X450ML | 4061838216144 |
L050080-2.5L | 4061838216090 |
L050080-45L | 4061837443367 |
L050080-4X2.5L | 4061838216113 |
L050080-6X200ML | 4061838216137 |