Merck
471232
Sigma-Aldrich
Dibutylamin
≥99.5%
Synonym(e):
N,N-Di-n-butylamin
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CH2)2NH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.24
Beilstein:
506001
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
4.46 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1.9 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.5%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
594 °F
Expl.-Gr.
10 %
Brechungsindex
n20/D 1.417 (lit.)
pH-Wert
11.1 (20 °C, 1 g/L)
bp
159 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−62 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 3.8 g/L at 20 °C
Dichte
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CCCCNCCCC
InChI
1S/C8H19N/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3
InChIKey
JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dibutylamin ist ein hoch reaktiver Katalysator, der häufig als Reagenz zur Derivatisierung von Isocyanaten verwendet wird.
Anwendung
Dibutylamin kann als Reaktant für die Synthese von Folgendem eingesetzt werden:
  • N,N
  • -Dibutyl-4-methylanilin durch Pd-katalysierte Buchwald-Hartwig-Aminierungsreaktion mit Arylchloriden und Bromiden.     
  • N,N-Dibutylacetamid durch Acetylierungsreaktion mit Isopropenylacetat.
Es kann auch wie folgt verwendet werden:      
  • Als stark gehinderte Base in verschiedenen Eliminierungsreaktionen.
  • Als Organokatalysator für die Synthese von ringförmigen Pyrano[2,3-d]pyrimidin-Derivaten durch eine Multikomponentenkondensationsreaktion von aromatischen Aldehyden, Malononitril und Barbitursäure.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
104.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40.5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Determination of complex mixtures of airborne isocyanates and amines. Part 1. Liquid chromatography with ultraviolet detection of monomeric and polymeric isocyanates as their dibutylamine derivatives.
Spanne M, et al.
Analyst, 121(8), 1095-1099 (1996)
Chemistry of blocked isocyanates. II. Kinetics and mechanism of the reaction of dibutylamine with phenyl and 2-methylphenyl oxime carbamates.
Levine AW and Fech Jr J.
The Journal of Organic Chemistry, 37(15), 2455-2460 (1972)
Daniel Gylestam et al.
The Annals of occupational hygiene, 58(1), 28-49 (2013-08-21)
The performance of a dry sampler, with an impregnated denuder in series with a glass fibre filter, using di-n-butylamine (DBA) for airborne isocyanates (200ml min(-1)) is investigated and compared with an impinger flask with a glass fibre filter in series
Reddi Mohan Naidu Kalla et al.
European journal of medicinal chemistry, 76, 61-66 (2014-02-27)
A series of 2-amino-3-cyano-4H-chromen-4-ylphosphonates have been synthesized by reacting substituted salicylaldehydes, malononitrile, and dialkylphosphites using a catalytic amount of dibutylamine as an organocatalyst employing Knoevenagel, Pinner, and phospha-Michael reactions simultaneously in ethanol. This protocol is an environmentally friendly procedure and
Julien Peyrton et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(23) (2019-12-01)
Nowadays, polyols are basic chemicals for the synthesis of a large range of polymers, such as polyurethane foams (PUF), which are produced with several other compounds, such as polyisocyanates. During the last decades, the oleo-chemistry has developed several routes from