Wichtige Dokumente
156159
Natriumcyanoborhydrid
reagent grade, 95%
Synonym(e):
Natriumcyanotrihydridoborat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
mp (Schmelzpunkt)
>242 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Na+].[BH3-]C#N
InChI
1S/CH3BN.Na/c2-1-3;/h2H3;/q-1;+1
InChIKey
CVDUGUOQTVTBJH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Zur Umwandlung der aminofunktionellen Si3N4-Oberfläche in eine reaktive Oberfläche mit Aldehydgruppen.
- Zur Kupplung aminomodifizierter Oligonukleotid-Sonden.
- Bei der Synthese eines neuartigen, phenolatverbrückten Dilanthanum(III)-Komplexes, der als Modell für Metalloproteine von Interesse ist.
- Bei der reduktiven Aminierung von Aldehyden und Ketonen sowie in der reduktiven Alkylierung von Aminen.
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
158.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
70 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Structural modifications of proteins are essential to living cells. When aberrantly regulated they are often the basis of disease. Glycans are responsible for much of the structural variation in biologic systems, and their representation on cell surfaces is commonly called the “glycome.”
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
156159-10KG | 4061833380512 |
156159-250G | 4061838742490 |
156159-50G | 4061835554324 |
156159-1KG | 4061835561490 |
156159-25KG | |
156159-5G | |
156159-25G | 4061835554317 |
156159-10G | 4061835554300 |