L032000
DCI-Aktivator
0.25 M
Synonym(e):
DCI-Aktivatorlösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Typ
for DNA synthesis
for DNA synthesis
Produktlinie
Proligo Reagents
Form
liquid
Lagerbedingungen
dry at room temperature
Konzentration
29-32 g/L (DCI content, titration)
Verunreinigungen
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
Farbe
clear
clear
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Angaben zur Herstellung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
41.0 °F
Flammpunkt (°C)
5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
L032000-4X2.5L | 4061838215789 |
L032000-4X4L | 4061838215796 |
L032000-6X450ML | 4061838215802 |