797685
ADIBO-PEG4-acid
90% (HPLC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
90% (HPLC)
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(CCC(NCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O)=O)N1CC2=C(C=CC=C2)C#CC3=C1C=CC=C3
InChI
1S/C30H36N2O8/c33-28(31-14-16-38-18-20-40-22-21-39-19-17-37-15-13-30(35)36)11-12-29(34)32-23-26-7-2-1-5-24(26)9-10-25-6-3-4-8-27(25)32/h1-8H,11-23H2,(H,31,33)(H,35,36)
InChIKey
LKSAMQQFMTVPKD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)